Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen
Artikelnummer. 11592932 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
4mm
5mm
7mm
8mm
9mm
10mm
13mm
15mm
19mm
21mm
27mm
29mm
31mm
33mm
37mm
39mm
41mm
43mm
45mm
49mm
53mm
71mm
75mm
86mm
99mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Höhe (metrisch):
12mm
14mm
16mm
20 mm
24mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5mm
42 mm
45,5mm
49 mm
54 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
4,5mm
5,8mm
7mm
9mm
10,5mm
11,5mm
12,5mm
16mm
18mm
22,5mm
24,5mm
31mm
33mm
36mm
38,5mm
42,5mm
44,5mm
47mm
49mm
51mm
55mm
59,5mm
78mm
85mm
96mm
109mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11592932
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und hält vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
Sie bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und halten vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
  • Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Petroleumölen und Kohlenwasserstofflösungsmitteln
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Höhe (metrisch) 42 mm
Menge 5/Packung
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 45mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 51mm
Material Gummi
Produkttyp Stopfen
Stopper Number 45