Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen Artikelnummer.: 10464301
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10464301
250 ml, 24 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
24 mm
38 mm
43 mm
Artikelnummer. 10464301
Marke: Thermo Scientific™ 24020250
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispensieren Sie den Inhalt ohne Kippen oder Schütteln mit diesen LDPE-Spritzflaschen, die durch ihren weiten Hals schneller und einfacher befüllt werden können.
Dispensieren Sie den Inhalt ohne Kippen oder Schütteln mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen, die durch ihren weiten Hals schneller und einfacher befüllt werden können. Flasche und Steigrohr sind einteilig gefertigt, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise, sowie einen präzisen Strahl ohne Verspritzen zu ermöglichen. Die Spitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden.
Eigenschaften:
  • Flasche und Auslassspitze sind für eine gleichmäßige Auslaufsicherheit† aus einem Stück gefertigt.
  • Die Spitze ermöglicht einen gleichförmigen, ultrafeinen Strahl ohne Verspritzen; kann aber zur Durchflusserhöhung auch abgeschnitten werden
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung LDPE-Flasche/Schlauchansatz
Material LDPE
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 4
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 137,7 mm
Produkttyp Spülflasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,42 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 62,5 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420025 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog Number2402-0250
Chargennummer1404004 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2402-0250
Chargennummer1331588 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2402-0250
Chargennummer1415967 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/10/2024 Catalog Number2402-0250
Chargennummer1397439 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/11/2023 Catalog Number2402-0250
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen >