Learn More
Azlon™ Spritzflaschen aus LDPE mit rechtwinkliger Flaschenschulter Artikelnummer.: 12633152
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Spritzflaschen aus LDPE mit rechtwinkliger Flaschenschulter
Artikelnummer. 12633152
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 12633152
Marke: Azlon WGF230P
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschlüsse mit Präzisionsdüsenspitzenöffnung für Feindosierung
Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Herkömmliche und beliebte runde Spritzflaschen mit rechtwinkliger Flaschenschulter
  • Ausgestattet mit einteiligen PP-Verschlüssen, die beim Gebrauch die Form beibehalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Enthält Auslaufsichere, drehbare Verschlüsse aus Polypropylen
Material LDPE
Anzahl pro Packung 5
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Produkttyp Spülflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Spritzflaschen aus LDPE mit rechtwinkliger Flaschenschulter >