Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Spritzflaschen, LDPE Artikelnummer.: 10152591
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Spritzflaschen, LDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10152591
500 ml, 53 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
53 mm
63 mm
Artikelnummer. 10152591
Marke: Thermo Scientific™ 24070500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese LDPE-Weithalsspritzflaschen mit Durchstechverschluss mit integriertem Steigrohrhalter ermöglichen ein spritzfreies Eingießen.
Thermo Scientific Nalgene Weithals-Spritzflaschen aus LDPE besitzen eine weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Schraubverschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück.
Flexible Spritzflaschen mit weiter Halsöffnung zum einfachen Befüllen, sowie Schraubverschluss und Steigrohrhalterung aus einem Stück.
  • Die auslaufsichere† Flasche wird mit einem Polypropylen-Copolymer-Steigrohr und einem Polypropylen-Schraubverschluss geliefert.
  • Die Spitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden.
  • Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert ein Lösen beim Zusammendrücken der Flasche.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Steigrohr aus Polypropylen-Copolymer
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 4
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 216 mm
Produkttyp Spülflasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 73,2 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1408586 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/06/2024 Catalog Number2407-0500
Chargennummer1403111 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/04/2024 Catalog Number2407-0500
Chargennummer1396022 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/12/2023 Catalog Number2407-0500
Chargennummer1394321 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/10/2023 Catalog Number2407-0500
Chargennummer1391626 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/09/2023 Catalog Number2407-0500
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Spritzflaschen, LDPE >