Learn More
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung Artikelnummer.: 11329643
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11329643
500 ml, Aceton, Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch, Rot
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Ethanol
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Beschreibung:
Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch
Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Artikelnummer. 11329643
Marke: Azlon WGW537VTML
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
  • Weithals-Spritzflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung und patentiertem DripLok™ Dampfentlüftungsventil, das Lösungsmittelleckagen verhindert
  • Unlöschbar in mehreren Sprachen bedruckt (je nach Region)
  • Mit global harmonisierten Symbolen, NFPA-Warndiamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,91 oz.
Farbe Rot (Verschluss)
Beschreibung Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Material LDPE
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 163 mm
Produkttyp Spritzflasche mit mehrsprachigem Aufdruck
Chemical Label Aceton
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung >