Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Spülflaschen aus LDPE
Beschreibung
Durch den festen Sitz von Steigrohr und Verschluss kann ein Lösen beim Zusammendrücken der Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy LDPE-Spritzflaschen verhindert werden. Diese flexiblen Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte wurden dazu entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise zu gewährleisten. Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden.
- Polypropylen-Schraubverschluss und -Steigrohrhalterung mit PPCO-Steigrohr
- Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
- Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Enthält | Mit Steigrohr und -halterung |
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 36 |
Anzahl pro Packung | 6 |
Closure Included | Ja |
Graduated | Nein |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7453633010 | Konformitätsbescheinigung | 22/04/2025 | 2401-0250 |
7452382010 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 2401-0250 |
7376868010 | Konformitätsbescheinigung | 24/09/2021 | 2401-0250 |
7291023010 | Konformitätsbescheinigung | 20/10/2018 | 2401-0250 |
7247582010 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2018 | 2401-0250 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.