Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter
Sammeln Sie Abfälle vorübergehend auf der Arbeitsfläche oder unter der Abzugshaube mithilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter.
Marke: Thermo Scientific™ 6378-0004
77.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sammeln Sie Abfälle vorübergehend auf der Arbeitsfläche oder unter der Abzugshaube mithilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter. Die Trichter sind mit der Easy Snap Sicherheitsverriegelung ausgestattet, um das Verschütten von Flüssigkeiten bei versehentlichem Umkippen zu reduzieren. Außerdem verfügen sie über einen großen Trichter zum einfachen Befüllen. Das Entlüftungssystem hilft beim Verringern von Dämpfen und Spritzern und der abnehmbare Schirmhals fängt große Teile wie Rührstäbe ab. Entwickelt für Lösungsmittel- sowie chemische und biologische Abfälle, eignet es sich für die Verwendung mit Nalgene Behältern.
Eigenschaften:- Verschluss und Trichteradapter aus Polypropylen, Entlüftungsmembran aus Polytetrafluorethylen
- Verfügbar als Trichter mit einem Durchmesser von 10 ″ mit 83B-Verschluss sowie als Trichter mit 5,5 ″ Durchmesser mit 38-430-Verschluss
Im Lieferumfang enthalten:
- HDPE-Trichter mit befestigtem Deckel
- Verschluss/Trichteradapter aus Polypropylen
- Schirmeinsatz
- 0,45 μm-Entlüftungsstopfen aus Polypropylen/PTFE
- Filter
Spezifikation
38-430 | |
Sicherheits-Abfallsysteme mit Trichter, mm-430 | |
5,6 cm | |
14 cm | |
PTFE | |
2,2 in. | |
Sicherheitsabfallsystem mit Trichter |
HDPE-Trichter mit befestigtem Deckel | |
5,5 in. | |
4/Karton | |
HDPE-Trichter mit Deckel, Polypropylen-Verschluss/Trichteradapter, Filtergitter, Polypropylen/PTFE 0,45 µm Belüftungsstopfen und Filter. | |
Für Sicherheits-Abfallsysteme | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7448385010 | Konformitätsbescheinigung | 05/02/2025 | 6378-0004 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.