Learn More
FFP2-Einweg-Atemschutzmaske
FFP2-Einweg-Atemschutzgerät zum Schutz vor Einatmen von Tröpfchen und Partikeln. Erhältlich mit Kopfband und ohne Ausatemventil.
Marke: Roesner Mautby Meditrade ZH3161
Benachrichtigungen:
Konformität
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen für Gesundheit und Sicherheit gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung.
Beschreibung
- Geprüftes und zertifiziertes FFP2 Einweg-Atemschutzgerät
- Ohne Ausatemventil
- Die Kopfbänder sorgen für eine sicherere, festere und bequemere Passform
- Die Kopfbänder machen das Tragen von Brillen bequemer und ermöglichen gutes Kompatibilität mit verschiedenen Augenschutzprodukten
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR | |
Ja | |
Gesichtsstück: Polypropylen und Polyester; Kopfband: Polyurethan und Polyester; Nasenteil: Metall | |
Universal | |
Unsteril |
Faltbare Partikel-Atemschutzmaske | |
FFP2 NR | |
Partikel-Atemschutzmaske mit doppelten Kopfbändern | |
Nein |
BMS Graphene Free
DateigrößeVersion: 195.1 kB
Test Report EN 149: 2001 A1: 2009
DateigrößeVersion: 3.7 MB
EU Type Examination Certificate CE 714721
DateigrößeVersion: 12 MB
Messbericht EN 149: 2009
DateigrößeVersion: 456.7 kB
Disposable Respirator Face Mask
DateigrößeVersion: 383.5 kB
Disposable Respirator Face Mask
DateigrößeVersion: 257.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FFP2-Einweg-Atemschutzmaske > Ohne Ventil; Kopfbänder
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur