Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter
Sammeln Sie Abfälle vorübergehend auf der Arbeitsfläche oder unter der Abzugshaube mithilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter.
78.05 € - 85.10 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 5,6 cm |
---|---|
Auskleidungsmaterial | PTFE |
Produkttyp | Sicherheitsabfallsystem mit Trichter |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11764434
![]() |
Thermo Scientific™
6378-0004 |
38-430 | 14 cm | 5,6 cm |
78.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11774434
![]() |
Thermo Scientific™
6378-0010 |
83B | 25,4 cm | 5,6 cm |
85.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
Sammeln Sie Abfälle vorübergehend auf der Arbeitsfläche oder unter der Abzugshaube mithilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter. Die Trichter sind mit der Easy Snap Sicherheitsverriegelung ausgestattet, um das Verschütten von Flüssigkeiten bei versehentlichem Umkippen zu reduzieren. Außerdem verfügen sie über einen großen Trichter zum einfachen Befüllen. Das Entlüftungssystem hilft beim Verringern von Dämpfen und Spritzern und der abnehmbare Schirmhals fängt große Teile wie Rührstäbe ab. Entwickelt für Lösungsmittel- sowie chemische und biologische Abfälle, eignet es sich für die Verwendung mit Nalgene Behältern.
Produktmerkmale:- Verschluss und Trichteradapter aus Polypropylen, Entlüftungsmembran aus Polytetrafluorethylen
- Verfügbar als Trichter mit einem Durchmesser von 10 Zoll (25 cm) mit 83B-Verschluss sowie als Trichter mit 5,5 Zoll (14 cm) Durchmesser mit 38-430-Verschluss
Lieferumfang:
- HDPE-Trichter mit befestigtem Deckel
- Verschluss/Trichteradapter aus Polypropylen
- Schirmeinsatz
- 0,45 μm-Entlüftungsstopfen aus Polypropylen/PTFE
- Filter
Spezifikation
5,6 cm | |
PTFE | |
Sicherheitsabfallsystem mit Trichter |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.