Learn More
Cole-Parmer™ SHAKER INCUBATOR W/COOLING COIL
Verwenden Sie diesen Schüttler für Niedrigtemperaturanwendungen wie z. B. zellbasierte Proteinexpression. Stuart™ SI600C Modell Schüttel-Inkubatoren sind auch ideal für Zellkulturverfahren, insbesondere Suspensionskulturanwendungen.
Marke: Cole-Parmer™ 79520-22
7245.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In Kombination mit dem SRC4-Umluftkühler (oder einem gleichwertigen Umluftkühler) kann der SI600 C bei Temperaturen bis zu 15° C unterhalb der Umgebungstemperatur (min. 5° C) betrieben werden
- Durch seinen kompakten Aufbau findet das Gerät auf dem Labortisch Platz
- Orbitale Schüttelbewegung, einstellbar von 30 bis 300 U/min mit Sanftanlauf
- Schüttelgeschwindigkeit wird über einen Mikroprozessor gesteuert und über die digitale LED-Anzeige eingestellt
- Vielseitiger Timer, der auf Zeiten zwischen 1 Sekunde und 9 Tagen eingestellt werden kann
- Fenster aus Acryl-Rauchglas in der Tür und an beiden Seiten für einfache Sicht auf die Proben. Alle Sichtfenster sind doppelt verglast, um Kondensation bei Verwendung unterhalb der Umgebungstemperatur zu verhindern
- Die Temperatur wird über eine separate, helle LED-Anzeige eingestellt, die Gebersteuerung sorgt dafür, dass die Temperatur schnell zwischen Umgebungstemperatur minus 15° C (min. 5°C) und 60° C eingestellt werden kann.
- Die Luftumwälzung per Ventilator gewährleistet eine einheitliche Erwärmung oder Abkühlung der Proben
- Das vielseitige Klemmensystem sichert die meisten Kolbengrößen und Mischungen bis zu 2 Litern
- 115 Liter-Kapazität verfügbar
- Digitale Anzeige für Temperatur und Geschwindigkeit
- Integrierter Timer
- Einzigartige, herausziehbare Plattform für einfaches Be- und Entladen
- Zubehörgestelle für Röhrchen mit einstellbarem Neigungswinkel; Magnalock Kopplungssystem erhältlich
- Kommunikationsfähig für externe Temperaturmessungen
Spezifikation
16 mm | |
230 V | |
115 L | |
140°F | |
18.25 in. | |
15.5 in. | |
20.875 in. | |
24.5 in. | |
62.3 cm | |
Für Zellkulturen | |
1 Sek. bis 9 Tage | |
Yes |
30 bis 300 U/min | |
60°C | |
Schüttel-Inkubator | |
50 Hz | |
46.5 cm | |
39.5 cm | |
52.6 cm | |
15.75 in. | |
39 cm | |
Kühlspirale | |
3 Year |