Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Vakuumkolben
Ersetzen Sie Glaskolben mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Vakuumkolben, die aus einem Stück für die Verwendung mit vollem Vakuum und mit abgewinkeltem Schlauchanschluss, um ein Umkippen zu vermeiden, geformt sind.
Marke: Thermo Scientific™ DS4101-2000
66.85 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ersetzen Sie Glaskolben mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Vakuumkolben, die aus einem Stück für die Verwendung mit vollem Vakuum und mit abgewinkeltem Schlauchanschluss, um ein Umkippen zu vermeiden, geformt sind. Diese bruchsicheren, autoklavierbaren Kolben widerstehen Vakuum bis zu 30 inHg
- Ein Schlauchanschluss im 45°-Winkel verhindert das Umkippen bei angeschlossenem Schlauch
- Gestufter Adapter für Schläuche mit 1/4 bis 3/8″ Innendurchmesser (Schlauch gesondert erhältlich)
- Ovaler Beschriftungsbereich für einfache Kennzeichnung
- Halsöffnung für Stopfen in Standardgrößen bemessen (Stopfen nicht enthalten)
Spezifikation
57,4 Unzen | |
1700 ml | |
1 | |
Autoklavierbar |
Saugflasche, Polypropylen, 1700 ml | |
Polypropylen | |
1 | |
Stopfen Nr. 10 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1408546 | Konformitätsbescheinigung | 02/08/2024 | DS4101-2000 |
1404132 | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2024 | DS4101-2000 |
1394992 | Konformitätsbescheinigung | 31/10/2023 | DS4101-2000 |
1383403 | Konformitätsbescheinigung | 25/04/2023 | DS4101-2000 |
1366937 | Konformitätsbescheinigung | 09/11/2022 | DS4101-2000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.