Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen
Thermo Scientific Nalgene Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen ermöglicht die effiziente Lagerung großer Mengen.
Marke: Thermo Scientific™ HR509X19A-70
248.93 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen ermöglicht die effiziente Lagerung großer Mengen.
- Entwickelt für die Langzeitlagerung
- Verfügt über ein indiziertes Rahmen- und Box-Organisationssystem
- Das einzigartige Hängegestell ermöglicht eine einfache Probenentnahme
- Eignet sich für manuelle oder computergestützte Lagerhaltung
Spezifikation
Silber | |
5,25 in. | |
Kryobox, 81-Ampulle | |
Locator™ Plus Kryorahmen |
5,25 in. | |
Für Locator Jr. Plus | |
Locator Jr. Plus |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller