Learn More
Nomega-Nitro-L-Arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15448648
Nomega-Nitro-L-Arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448648
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15448648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62061.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2149-70-4
Summenformel C6H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 219.201
MDL-Nummer MFCD00007033
InChI-Schlüssel MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Synonym h-arg no2-oh, ng-nitro-l-arginine, l-nna, nitroarginine, n-nitro-l-arginine, nomega-nitro-l-arginine, n g-nitro-l-arginine, ng-no2-l-arg, n-omega-nitro-l-arginine, n g-nitroarginineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 440005
ChEBI CHEBI:27960
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nomega-Nitro-L-arginine
Schmelzpunkt 257°C
Beilstein 1728914
Menge 25 g
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5002I27W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog NumberH62061.06,H62061.14
Chargennummer81300564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62061.06,H62061.14
Name des Produkts
Nomega-Nitro-L-Arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >