Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Phenylalanin, 99 % Artikelnummer.: 11420278
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11420278
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11420278
Marke: Thermo Scientific Chemicals B23812.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is an essential amino acid produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of aspartame. It is applied as an antidepressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist eine essentielle Aminosäure, die für medizinische, Futtermittel- und Ernährungsanwendungen wie die Herstellung von Aspartam hergestellt wird. Es wird als Antidepressivum eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Löslich in Aceton und Ethanol (20 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2018-61-3
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00063158
InChI-Schlüssel CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Synonym n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74839
ChEBI CHEBI:16259
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-Phenylpropansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 1 g
Formelmasse 207.23
Optische Drehung +40° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10126268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberB23812.06,B23812.03,B23812.14
ChargennummerG6116A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23812.06,B23812.03,B23812.14
ChargennummerF01R025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23812.06,B23812.03,B23812.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Phenylalanin, 99 % >