Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini-Zentrifuge
Artikelnummer. p-9367001 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
12-V-Netzteil
Tisch-Zentrifuge
Transportbox mit Einsätzen
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15334204
Marke: Thermo Scientific™ 75004061
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Die mySPIN 6 Mini-Zentrifuge ist unsere kompakteste Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikrozentrifugenröhrchen und ideal zur Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben geeignet.
Mit der Thermo Scientific mySPIN 6 Mini-Zentrifuge sorgen Sie für mehr Effizienz und Anwenderkomfort in den Laborstationen. Dank des ergonomischen Designs, der Rotoren ohne Arbeitsgeräte sowie der schnellen Zentrifugationsfunktionen ist sie schnell und einfach anzuwenden. Die Mini-Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikro- und PCR-Röhrchentypen (0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml) für den individuellen Einsatz ist ideal geeignet für die Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben.
Profitieren Sie von folgenden Merkmalen:
  • Kompakte Abmessungen
  • Einfache Bedienung
  • Geräuscharm, vibrationsarm
  • Schneller Rotorwechsel ohne Werkzeug
Die mySPIN 12 Minizentrifuge bietet zudem Folgendes:
  • Sicherheitsabschaltung bei Ungleichgewicht und Kippen sowie Deckel mit Sicherheitsverriegelung, um ein Öffnen zu verhindern, solange sich der Rotor dreht
  • Flexibilität: ideal für die meisten Protokolle
  • Möglichkeit zur schnellen Zentrifugation mit höheren RZB-Anforderungen
  • Hintergrundbeleuchtetes, anpassbares Display, das auf U/min oder RZB eingestellt werden kann
Die mySPIN 6 Minizentrifuge bietet zudem Folgendes:
  • Sicherheitsmerkmale: Gerät lässt sich nur mit aufgesetztem Deckel in Betrieb nehmen
  • Schnell-Spin-Funktion
  • Deckel in handlichem Format für links- oder rechtshändige Anwender
  • Schnelle Röhrchen-Extraktion
Anwendungen:
  • Die mySPIN 12 Zentrifuge passt ideal für die meisten Protokolle, bei denen eine schnelle Zentrifugation (12.500 U/min/9.800 x g) erforderlich ist, und eignet sich für PCR, Mikrofilter-Zelltrennung und HPLC-Protokolle
  • Die mySPIN 6 Zentrifuge eignet sich ideal für Mikrofilter-Zelltrennungen und HPLC-Proben, mit Adaptern für alle wichtigen Mikroröhrchen- und PCR-Röhrchentypen (2,0; 1,5; 0,5; 0,2 ml)
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 x 2 ml
Max. Geschwindigkeit 6.000 U/min
Max. RZB 2,000 x g (keine Fliehkrafteinstellungen möglich)
Geräuschpegel 51 – 53 dB(A)
Temperaturbereich Umgebungstemperatur
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, UL
Typ Tisch-Zentrifuge
Enthält Rotor für 6 x 1.5 ml-/2.0 ml-Röhrchen, Rotor für 16 x 0.2 ml-Röhrchen (einzeln oder 2 x 8-Streifen), 6 Adapter für 0.2 ml-Röhrchen, 6 Adapter für 0.5 ml-Röhrchen, Transportkoffer für Rotoren und Adapter, Röhrchenrack, Universalnetzteil für 110 bis 240 V bei 50/60 Hz, mit 4 austauschbaren Steckertypen
Elektrische Anforderungen 110/240 V, 50/60 Hz, mit vier austauschbaren Steckeradaptern
Gewährleistung 2 Jahre
Gekühlt Nein
Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
Abmessungen (H x B x T) 10,4 x 12,8 x 15,3 cm (4,1 x 5,0 x 6,0 in.)
Nettogewicht 1,6 lb. (0,74 kg)
Produktlinie Thermo Scientific
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 110/240 V