Learn More
Labnet™ CENTRIFUGE 8X1,5ML PRISM MINI
Diese kompakten und preisgünstigen Zentrifugen ermöglichen die Ausstattung aller Arbeitsstationen mit einer eigenen Zentrifuge. Die Labnet™ Prism™ Minizentrifugen eignen sich für eine Vielzahl an Trennungen im Bereich der Molekularbiologie sowie für Quick Spins.
Marke:  Labnet™ C1801-230V-EU
Artikelnummer. 12603106
  • 641.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässig und einfach zu bedienen
  • Extrem kompakt mit außergewöhnlich geringem Platzbedarf
  • Beinhaltet 2 schnell auswechselbare Rotoren mit bis zu 6000 U/min
  • Elektronische Bremse sorgt für schnelle Verzögerung
  • Selbstöffnender Deckel ermöglicht einfachen Probenzugriff
  • Wartungsfreier Antrieb ist bemerkenswert leise
  • Einzigartiges Design ermöglicht einen hervorragenden Luftstrom zum Schutz temperaturempfindlicher Proben
Spezifikation
Spezifikation
8x 1,5/2,0 ml-Röhrchen und 4x 0,2 ml-Streifen
2.000 × g
11,2 x 13,2 x 13,2 cm (4,4 x 5,2 x 5,2 in.)
6.000 U/min
120/230 V 50/60 Hz
1,2 lb. (0,55 kg)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labnet™ CENTRIFUGE 8X1,5ML PRISM MINI > Metrische Kapazität: 8 x 1,5/2,0 ml