Learn More
Sampling Systems™ Multi Thief
Ermöglicht das schnelle und einfache Ändern des Probenvolumens durch Wechseln der abnehmbaren Probenzellen. Der Sampling Systems™ Multi Thief Probenehmer eignet sich ideal für die Entnahme mehrerer Massenproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 1290K-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 316 Edelstahlkonstruktion
- Verschiedene Probenvolumina
- Verschiedene Längen des Probenehmers
- Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
- Mehrstufiger Pulverprobenehmer mit variablen Probenvolumina
Spezifikation
Mehrstufen-Pulverprobenehmer | |
Edelstahl (316L) | |
40 mm | |
1000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Multi Thief > LengthMetric: 1000 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur