Learn More
Sartorius Vakuumschlauch
Vakuumschlauch für die Verwendung mit der Sartolab™ MultiStation.
Marke:  Sartorius 1ZA---0007
11.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16595010
  • 15.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Außendurchmesser: 15 mm
  • Innendurchmesser: 7 mm
  • Länge: 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reusable
Silikon
Vakuumschlauch
MultiStation
Non-sterile
Name des Produkts
Sartorius Vakuumschlauch > Länge: 200 mm