Learn More
Biochrom Lightwave 3
The Lightwave 3 is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port.
Marke: Biochrom 80-3007-42
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- UV/Vis-Spektralphotometer (Split Beam, RBC) für 190 bis 1100 nm (5 nm Bandbreite)
- USB-Anschluss zur Datenerfassung
- Für Küvetten mit 10, 20 und 40 mm Trennstrecke
- Die integrierte Software bietet einen Flash-Scan, Messungen fester Wellenlängen, Kinetik und Konzentration mit umfassender Grafikfunktion sowie die Möglichkeit, bis zu 90 Methoden zu speichern
- Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
- Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
Spezifikation
15 mm | |
390 mm | |
Graphic LCD | |
Xenon-Blitz | |
5 nm | |
120/240 V | |
UV-Vis-Spektralphotometrie | |
100 mm | |
Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software | |
± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS | |
-0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T | |
Nein | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
15,3 in. | |
Twin-CMOS-Array | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch | |
Lightwave 3 | |
UV-Vis Spektralphotometer | |
190 bis 1100 nm | |
3,9 in. | |
Spektralphotometer | |
Flachgitter | |
±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert bei 546 nm größer ist | |
±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb. | |
10 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom Lightwave 3 > Biochrom Lightwave 3; Lieferumfang: Spektralphotometer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur