Learn More
Sampling Systems™ Multi Thief
Ermöglicht das schnelle und einfache Ändern des Probenvolumens durch Wechseln der abnehmbaren Probenzellen. Der Sampling Systems™ Multi Thief Probenehmer eignet sich ideal für die Entnahme mehrerer Massenproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
856.00 € - 1065.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mehrstufen-Pulverprobenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15829241
|
Sampling Systems™
1290K-1000 |
1000 mm |
856.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15839241
|
Sampling Systems™
1290K-1500 |
1.500 mm |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15849241
|
Sampling Systems™
1290K-2000 |
2000 mm |
1065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl 316
- Verschiedene Probenvolumina
- Verschiedene Längen der Probenehmer
- Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
- Mehrstufen-Pulverprobenehmer mit variablen Probenvolumina
Spezifikation
Mehrstufen-Pulverprobenehmer | |
Edelstahl (316L) | |
40 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Multi Thief