Learn More
Fisherbrand™ Ring mit Kreuzklemme
Hergestellt aus verzinktem Stahl.
Marke:  Fisherbrand™ 2013/5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022054
  • 19.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klemmmuttern für Stäbe mit einem Durchmesser bis 16 mm
  • Zubehörteil
  • Die Schaftlänge bis zur Mitte der Kreuzklemme beträgt ca. 60 mm
  • Kreuzklemme aus Legierung, Druckguss am Ringschaft und verschraubt mit einer blauen Schraube aus vernickeltem Stahl mit Kunststoffkopf
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
Mit Muffe
Ring mit Kreuzklemme
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ring mit Kreuzklemme > Innendurchmesser: 75 mm