Learn More
Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen
Speziell gestaltete Röhrchen aus Polypropylen schützen empfindliche Proben und sorgen für mehr Sicherheit bei Undichtigkeiten und Kontaminationen. Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen widerstehen Kräften bis 20,000 x g.
Marke:  Corning™ 430915
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10183901
  • 298.26 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Speziell entwickelte Polypropylen-Röhrchen schützen empfindliche Proben und bieten zusätzliche Sicherheit vor Auslaufen und Kontamination. Die Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen halten Kräften bis zu 20.000 x g stand.
  • Die Schraubverschlüsse lasen sich mit einer Hand öffnen und abnehmen
  • Dichtungsstopfen oben
  • Standardmäßig mit konischem Boden oder mit Stehrand
  • Unbefestigter Schraubverschluss mit Randabdichtung oder Schraubverschluss mit Silikon-O-Ring für eine optimale Abdichtung zwischen Kappe und Behälter
  • Alle Röhrchen und Verschlusskappen sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Am Röhrchen befestigte Schraubkappe mit O-Ring aus Silikon
Polypropylen
Naturfarben
50/Packung
Schraubverschluss
20000 xG
Orange
2 ml
Polypropylen
Steril
Konisch, selbststehend
Mikrozentrifugenröhrchen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen > Volumen: 2ml; befestigte Schlaufe