Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse A, USP
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hergestellt aus haltbarem DURAN™ Glasrohr, gemäß USP-Normen.
Marke:  Hirschmann™ 224015427
Artikelnummer. 10746643
  • 28.95 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß USP
  • Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
  • Blaue Graduierung
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Rund
DIN EN ISO 4788
115 mm
Graduierte Messzylinder
5 ml
Autoklavierbar
Volumenaufnahme
Blau
Unsteril
A
± 0,05 ml
Glas
0,1 ml
0,1 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse A, USP > Fassungsvermögen (metrisch) 5 ml