Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix J
Für die Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Marke: MP Biomedicals™ 116919050
Beschreibung
- Durchschnittliche Größe: gelbe Zirkonium(II)-oxid-Beads, Vickers 900 bis 1000, Aluminiumoxid, Knoop 2000 und Mohs 9
- Verwendete Materialien: Matrix J, enthält 2 mm große gelbe Zirkonium-Beads und 1.6-mm-Aluminiumoxid-Granulat
- Probentyp: Pflanzen, tierisches Gewebe, Bakterien (grampositiv u.-negativ), Schimmel, Pilze, Korallen-Emulsionen und Feststoffproben
- Instrumentenkompatibilität: FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
- Spezifisches Gewicht: Gelbe Zirkonium(II)-oxid-Beads, 5.5 ; Aluminiumoxid 3.95
- Röhrchenkompatibilität: 2 ml
- Matrixtyp: J
Spezifikation
Gelbes Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid | |
Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Fixierte Proben, Korallenemulsionen, Schimmel | |
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung | |
50 x 2-ml-Röhrchen |
2 mL | |
DNase-frei | |
Lysematrix J | |
RNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.