Learn More
Cytiva HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern (USA)
Steigern des Zellkulturwachstums mit HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern aus dem Herkunftsland USA.
Marke: Cytiva SH30118.04IR25-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch sequenzielle 100 nm-Filter gefiltert; stammt von Tieren, die normalerweise unter 10 Tage alt sind
Spezifikation
Serum von neugeborenen Kälbern (USA) | |
1000 mL | |
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern (USA) > Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen; 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur