Learn More
Buerkle™ Instrumententablett
Zur sauberen Lagerung von Messgeräten, Geräten, Gütern und Präzisionsteilen. Buerkle™ Instrumententabletts sind aus beständigem Melaminharz gefertigt und bei 121 °C 20 Minuten lang autoklavierbar.
Marke: Buerkle™ 4230-3036
22.14 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28800kg
Beschreibung
Server für unterschiedliche Anwendungen – überall dort, wo eine saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Gütern und Präzisionsteilen erforderlich ist.- Melamin, weiß
- Autoklavierbar bis max. 121 °C für 20 min.
Spezifikation
355 x 240 x 17 mm | |
17 mm | |
Melamin | |
240 mm | |
14 in. | |
Rechteckig | |
Ja |
Weiß | |
355 mm | |
Instrumentserver | |
Für die saubere Lagerung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen | |
0,66 in. | |
9,44 in. |