Learn More
Cytiva HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern (USA)
Steigern des Zellkulturwachstums mit HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern aus dem Herkunftsland USA.
Marke:  Cytiva SH30118.02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11571851
  • 28.70 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch sequenzielle 100 nm-Filter gefiltert; stammt von Tieren, die normalerweise unter 10 Tage alt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Serum von neugeborenen Kälbern (USA)
Steril
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
100 ml
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern (USA) > 100 ml