Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix J
Für die Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Marke:  MP Biomedicals™ 116919500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464683
  • 1445.00 € / 500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchschnittliche Größe: gelbe Zirkonium(II)-oxid-Beads, Vickers 900 bis 1000, Aluminiumoxid, Knoop 2000 und Mohs 9
  • Verwendete Materialien: Matrix J, enthält 2 mm große gelbe Zirkonium-Beads und 1.6-mm-Aluminiumoxid-Granulat
  • Probentyp: Pflanzen, tierisches Gewebe, Bakterien (grampositiv u.-negativ), Schimmel, Pilze, Korallen-Emulsionen und Feststoffproben
  • Instrumentenkompatibilität: FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
  • Spezifisches Gewicht: Gelbe Zirkonium(II)-oxid-Beads, 5.5 ; Aluminiumoxid 3.95
  • Röhrchenkompatibilität: 2 ml
  • Matrixtyp: J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelbes Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid
Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Fixierte Proben, Korallenemulsionen, Schimmel
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse
500 x 2-ml-Röhrchen
2 mL
DNase-frei
Lysematrix J
RNase-frei
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Lysematrix J > Menge: 500 x 2 ml
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.