Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 2 ml-Röhrchen
Lysematrix E wird vorwiegend für Umweltproben wie Böden, Sedimente, Abwasser und Fäkalien verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
Marke:  MP Biomedicals™ 116914500
1389.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11472420
  • 2085.00 € / 500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lysematrix E, 2 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie sind wirksam bei der Lysierung von Boden- und Umweltproben sowie bei gemischten Proben wie mit Mikroben infiziertem Gewebe. Sie können auch bei der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben eingesetzt werden.
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probenarten: Boden, Sediment, Abwasser, Fäkalien, Schlamm, Kompost, Rhizosphäre, Tumoren
  • Matrix-Zusammensetzung: Lysematrix E enthält 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären und ein 4 mm-Glas-Bead
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, ein 4 mm-Glasbead
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix E
RNase-frei
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
500 x 2-ml-Röhrchen
Bis zu 500 mg pro Präparation
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 2 ml-Röhrchen > Lysematrix E; Menge: 500 x 2-ml-Röhrchen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.