Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A
Artikelnummer. 10591758 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
50 x 2-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
50 Stück
500 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10591758
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 116910100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. MP Biomedicals Lysematrix Ein stoßfestes Röhrchen enthält Granatmatrix und eine 1/4 Zoll-Keramikkugel.
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probentyp: Tierisches Gewebe, Pflanzen, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen, Insekten, Nematoden
  • Anzureicherndes Molekül: DNA
  • Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren
Certifications
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Bead-Typ Granatmatrix, 1/4 Zoll Keramikkugel
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix A
Menge 100 x 2-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato