Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
FastPrep™ Lysematrix D wird hauptsächlich mit FastPrep™ Homogenisatoren oder anderen Bead-Schlägern zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet.Wird auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet.
Marke:  MP Biomedicals™ 116913500
1487.16 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.28700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11432420
  • 1876.20 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Lysematrix D, 2 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
  • Schlauchgröße: 2 ml
  • Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
  • Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
500 x 2-ml-Röhrchen
≤ 200 mg Gewebe (frisch, gefroren, getrocknet usw.), ≤ 200 μl Zellen, die in Wasser oder isotonischer Kochsalzlösung suspendiert sind, ≤ 100 mg Nassgewicht der in Suspension gezüchteten Gewebekulturzellen, ≤ 107 Säugetierzellen
Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix D
RNase-frei
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.