Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Deep Red
Dunkelrot fluoreszierender Farbstoff zur Markierung und zum Tracking saurer Organellen in lebenden Zellen
Marke: Invitrogen™ L12492
275.12 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
LysoTracker Deep Red ist ein zellgängiger, nicht fixierbarer, rot fluoreszierender Farbstoff, der saure Kompartimente innerhalb einer Zelle – wie etwa Lysosome – färbt. Deep Red hat ein Anregungs- und Emissionsmaximum von 647/668 nm und kann mit einem Cy5-Filter effizient angeregt werden. LysoTracker Sonden sind in zahlreichen fluoreszierenden Farben erhältlich.Einfache, hochspezifische, einstufige Färbung und Tracking von acidischen Organellen
Die LysoTracker Sonden bestehen aus einem Fluorophor, der mit einer schwachen Base verbunden ist, die nur teilweise bei neutralem pH-Wert protoniert wird. In einem neutralen Ladungszustand können LysoTracker Sonden frei über intakte Plasmamembranen lebender Zellen hinweg diffundieren. Aufgrund der inhärent sauren Eigenschaften innerhalb des Lysosoms wird bei der Diffusion in das Lysosom der schwach basische Anteil protoniert. In diesem geladenen Zustand diffundiert die Sonde nicht ohne Weiteres über die Organellmembran, wodurch eine lokalisierte Anreicherung für eine deutliche Färbung saurer Organellen – wie etwa Lysosome – entsteht. Die bei nanomolaren Konzentrationen wirksamen LysoTracker Sonden sind für saure Organellen sehr selektiv und bieten eine einfache Färbung in einem Schritt, die nicht auf Antikörpernachweis angewiesen ist.
Lysosome sind aufgrund der Produktion und Lagerung von Verdauungsenzymen (Hydrolasen) sauer. Die saure Umgebung von Lysosomen ermöglicht den Abbau von Kohlenhydraten, Lipiden, Nukleinsäuren und Peptiden. Extrazelluläre Proteine, Viren oder Bakterien können ebenfalls internalisiert und über den lysosomalen Proteolyseweg zum Lysososotom verschleppt werden. Darüber hinaus werden fehlgefaltete Proteine oder beschädigte Organellen durch die Induktion von Autophagie zu Zielen für den lysosomalen Abbau. Autophagie ist wichtig für die zelluläre Differenzierung, das Überleben während der Nährstoffentzug und die normale Wachstumskontrolle. Die inhärente saure Natur innerhalb von Lysosomen und jede Veränderung des pH-Werts während der Biosynthese oder Pathogenese können von verschiedenen Sonden ausgenutzt werden, die auf eine saure Umgebung reagieren. LysoTracker Produkte bieten Fluoreszenzdetektion für die Färbung lebender Zellen saurer Umgebungen und können zur Markierung und für das Tracking saurer Organellen – wie etwa Lysosomen – verwendet werden.
Spezifikation
Tiefrot | |
Bei ≤ -20 °C trocken lagern Vor Licht schützen Auftauzyklen vermeiden und nicht in einem frostfreien Gefrierschrank lagern Möglichst in Mengen für eine Verwendung lagern |
|
Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenz-Imager | |
Fluoreszent | |
Nahes IR | |
LysoTracker™ | |
Nicht fixierbares Organellen-Färbemittel für lebende Zellen | |
Lysosome |
1 mM | |
647/668 | |
5 x 50 μl | |
LysoTracker™ Deep Red | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |
Sicherheit und Handhabung
- LysoTracker Deep Red *1 mM solution in DMSO*
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: DMSO