Learn More
Aqualine™ Complete 2, Fisher Chemical
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
Marke: Fisher Chemical K/1950/17
213.83 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für Analysen mit hohem Wassergehalt
- Wasseräquivalent: 2,0 mg H2O/ml
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Führen Sie vor der Verwendung eine Titer-Bestimmung durch
- Pyridinfrei
Spezifikation
Aqualine™ Complete 2 | |
Karl Fischer Reagent | |
2.5 L | |
2.2mg of water/mL min. | |
Flüssig | |
81734 |
Farblos | |
Pyridine free | |
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
Solution |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Aqualine]TS Complete 2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%