Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 Paket
Artikelnummer. 16160361 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Kein PC
PC (Tower)
PC/Laptop
Gewährleistung:
1 Jahr Hersteller-Support + 1 Jahre ABRC-Support PLUS
1 Jahr Hersteller-Support + 3 Jahre ABRC-Support PLUS
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr erweiterte Garantie (keine geplante Wartung), Depotreparatur mit Leihgerät
Anregung:
450 bis 600 nm/500 bis 640 nm
Strahlend weiße LED
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16160361
Marke: Applied Biosystems™ A42871
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet grundlegende Funktionen, die sich ideal für qPCR-Einsteiger oder Personen mit begrenztem Budget eignen. Trotz seines günstigen Preises bietet das QuantStudio1 System die Qualität, Zuverlässigkeit und erweiterte Benutzererfahrung.
  • Touchscreen — ein 8.5 Zoll großer, interaktiver Touchscreen
  • Fester Block — ein fester isothermer Block mit 96 Wells und 0.2 ml sowie mit einer leicht von Hand zu öffnenden Schublade
  • Reaktionsvolumen von —10–100 μl
  • Multiplex-Fähigkeit — bietet die drei am häufigsten verwendeten Anregungs- und Emissionsfilter: FAM, VIC und ROX
  • Protokolle — voroptimierte Protokollvorlagen
  • Software — intuitive Software, die Analysen über Webbrowser oder Desktop-Computer unterstützt
  • Farbstoffe — drei Filter, die für die Farbstoffe FAM/SYBR GREEN/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE und JUN/ROX/Texas Red kalibriert wurden
  • Empfindlichkeit — zum Nachweis möglichst kleiner Unterschiede wie die 1.5-fachen Mengen in Singleplex-Reaktionen
  • Abmessungen (H x B x T) und Gewicht — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung PC/Laptop
Thermische Gleichmäßigkeit 0,4 °C
Fassungsvermögen 96
Displaytyp Touchscreen
Höhe (metrisch) 40 cm
Breite (metrisch) 27 cm
Gewährleistung 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung)
Tiefe (metrisch) 50 cm
Temperaturbereich 4°bis 99,9 °C
Max. Anstiegsrate 3,5 °C/Sek.
Beschreibung QuantStudio 1
Anregung Strahlend weiße LED
Volumen (metrisch) Thermoblock-Probe 0,2 ml (96-Well)
Multiplex Bis zu 3 Ziele
Vorkalibrierte Farbstoffe FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red Farbstoffe
Gewicht 26 kg
Blockkonfigurationen 96-Well