Learn More
Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Klasse 605
Für den Einsatz in Laboren und Krankenhäusern. Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Gütegrad 605 ist dünn und fusselfrei.
Marke: Fisherbrand™ 0605F00022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen:- Reinigen und Trocknen von aus Glas bestehenden Behältern, Röhrchen, Kolben, Mikroskopieplatten, Flaschen
Spezifikation
500 mm | |
500 x 350 mm | |
Reinigung und Trocknung von Glasbehältern, Röhrchen, Kolben, mikroskopischen Platten, Flaschen in Laboratorien und Krankenhäusern | |
605 |
350 mm | |
Blatt | |
500 Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Klasse 605 > Sheet; Dimensions:500 x 350mm; Quantity: 500PK
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur