Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke: Invitrogen™ C34552
516.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Nach Aufnahme in den Zellen bleibt der Farbstoff gut erhalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
- Tiefrote Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima: 577/602 nm) sind optimal für das Multiplexing mit grün fluoreszierenden Farbstoffen und Proteinen
- Einfache Verwendung: Medium entfernen, Farbstoff hinzugeben, 30 Minuten inkubieren, Zellen anzeigen
- Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
- Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
- Entwickelt, um Zellmembranen frei in Zellen zu leiten, wo sie in einen zellundurchlässigen, fluoreszenten Farbstoff umgewandelt werden
- Der Farbstoff wird an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population
- Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeines Zell-Tracing, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Rot | |
577⁄602 | |
20 x 50 μg | |
602 | |
CellTracker™ | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
CellTracker™ Red CMTPX | |
CellTracker™ Red CMTPX Dye, 20 x 50 μg | |
Dry Powder | |
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien | |
Andere Markierungen oder Farbstoffe | |
Cytoplasm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3112784 | Analysenzertifikat | 17/12/2024 | C34552,C34552_LITL18 PROMO |
2980644 | Analysenzertifikat | 22/08/2024 | C34552,C34552_LITL18 PROMO |
2860835 | Analysenzertifikat | 26/03/2024 | C34552,C34552_LITL18 PROMO |
2752676 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | C34552,C34552_LITL18 PROMO |
2685329 | Analysenzertifikat | 14/07/2023 | C34552,C34552_LITL18 PROMO |