Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Artikelnummer. p-4922790
Click to view available options
Menge:
1 mg
1mg
20 x 15 μg
20 x 50 μg
5 mg
5 × 0.1 mg
Farbstofftyp:
Andere Etiketten oder Farbstoffe
BODIPY Farbstoffe
CellTracker Blau CMF2HC
CellTracker Grün CMFDA
CellTracker Orange CMRA
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker™ Blau CMAC
CellTracker™ Blau CMHC
CellTracker™ Red CMTPX
ThiolTracker™ Violett
Packungsgröße:
1 Milligramm
1000 Mikrogramm
300 Mikrogramm
5 Milligramm
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11564237
Marke: Invitrogen™ C2110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Der Farbstoff wird gut beibehalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
  • Blaue Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima: 353/466 nm) eignen sich optimal für das Multiplexing mit grünen und roten Fluoreszenzfarbstoffen und Proteinen
  • Einfache Verwendung: Medium entfernen, Farbstoff hinzugeben, 30 Minuten inkubieren, Zellen anzeigen
  • Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
  • Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
  • Konzipiert, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht membrangängige Reaktionsprodukte verwandelt
  • Der Farbstoff wird an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population.
  • Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeines Zell-Tracing, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 353⁄466
Farbstofftyp CellTracker™ Blau CMAC
Menge 5 mg
Beschreibung CellTracker™ Blue CMAC Dye, 5 mg
Emission 466
Form Dry Powder
Produktlinie CellTracker
Reagenztyp Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Andere Markierungen oder Farbstoffe
Produkttyp Farbstoff
SubCellular Localization Cytoplasm
Molekulargewicht 209.63