Learn More
Fisherbrand™ Hygrometer-Ersatzbatterien
Für den Einsatz mit Hygrometern
Marke:  Fisherbrand™ 90024-73
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11735495
  • 4.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit Hygrometern
  • Betrieb möglich mit Lithiumbatterie, Knopfzelle und AAA-Alkalibatterie
  • Die jeweiligen elektrischen Anforderungen sind 3 V, 1.5 V bzw. 1.5 V
Spezifikation
Spezifikation
Knopfzellenbatterie
Alkaline
Für Hygrometer
392
Button
1,5 V
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hygrometer-Ersatzbatterien > Knopfzelle, 392