Learn More
Invitrogen™ CellROX™ Tiefrotes Reagenz für den Nachweis von oxidativem Stress
Optimierte Sonde zum Nachweis von oxidativem Stress in Zellen
Marke: Invitrogen™ C10422
478.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 5 x 50 μl, 2,5 mM stabilisierte Lösung in DMSO
Beschreibung
Eine neuartige fluorogene Sonde zur Messung des zellulären oxidativen Stresses sowohl lebender als auch fixierter Zellen, mit einem Absorptions-/Emissionsmaximum von ∽644/665 nm. Der zellgängige Farbstoff fluoresziert in reduziertem Zustand nicht und zeigt nach Oxidation durch die reaktive Sauerstoffspezies (ROS) eine helle Fluoreszenz.
- Einfaches Protokoll, das mit anderen Lebendzell-Farbstoffen und GFP verwendet werden kann
- Kompatibel mit der Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen und mit Formaldehyd-basierten Fixierverfahren
- Volumen: 250 μl (flüssig)
- Anregungsklasse: Sichtbar
Substrateigenschaften
- CellROXDeep Red Reagenz ist ein neuartiger membrangängiger Farbstoff mit Absorptions-/Emissionsmaxima von ca. 644/665 nm
- CellROXDeep Red Reagenz ist in reduziertem Zustand nicht fluoreszierend und zeigt bei Oxidation durch reaktive Sauerstoffspezies eine Fluoreszenz mit einem Emissionsmaximum von ∼665 nm, die durch Fluoreszenz-Bildgebung, High-Content-Bildgebung, Fluoreszenz-Platten-Lesegeräte und Durchflusszytometrie messbar ist
- Oxidativer Stress entsteht durch ein Ungleichgewicht zwischen der Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und der Fähigkeit der Zellen, diese zu neutralisieren
- ROS spielen eine wichtige Rolle beim Fortschreiten verschiedener Erkrankungen, zu denen Entzündungen, Atherosklerose, Alterungsprozesse und altersbedingte degenerative Erkrankungen gehören
- CellROX Deep Red Reagenz weist den oxidativen Stress in Zellen nach, indem es mit ROS reagiert und so hell fluoreszierend wird
- Das Protokoll für die Verwendung dieses Reagenz ist einfach und das helle, tiefrote Fluoreszenzsignal ist mit anderen Lebendzell-Farbstoffen und GFP kompatibel. Dadurch eignet es sich für Multiplex-Fluoreszenz-Assays zur Messung einer Vielzahl von zellulären Phänomenen einschließlich Parametern in Bezug auf Zytotoxizität und Zelltod
- Das Signal von CellROX Deep Red bleibt nach der Formaldehyd-Fixierung, im Gegensatz zu vielen anderen ROS-Sensoren wie H2DCFDA, erhalten. Dies ermöglicht Flexibilität mit dem Assay und verbesserte Arbeitsabläufe im Vergleich zu denen, die auf klassischen Farbstoffen für den ROS-Nachweis basieren
Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS), Nitro-oxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Tiefrot | |
250 μl | |
Imaging, HCS, Cytometer | |
Live Cell Imaging | |
Oxidative stress |
Flüssig | |
Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate. |
|
2.5 mM stabilized solution in DMSO | |
644/665 nm. | |
CellROX™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3071438 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | C10422,C10422_LITL18 PROMO |
3071415 | Analysenzertifikat | 06/11/2024 | C10422,C10422_LITL18 PROMO |
3006758 | Analysenzertifikat | 24/09/2024 | C10422,C10422_LITL18 PROMO |
2980636 | Analysenzertifikat | 30/07/2024 | C10422,C10422_LITL18 PROMO |
2935408 | Analysenzertifikat | 21/06/2024 | C10422,C10422_LITL18 PROMO |