Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Verdampfungskolben mit Kegelschliff
DURAN™ Glasverdampfkolben mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03044058
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell für Rotationsverdampfer
- Mit Mittelhals und konischem Gelenk
- Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
- Autoklavierbar
- Birnenförmig
- Material: DURAN™
Spezifikation
Duran Glas | |
PUR | |
Birne | |
101 mm |
Rotationsverdampfer | |
1 | |
500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Verdampfungskolben mit Kegelschliff > Fassungsvermögen (metrisch)500 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur