Learn More
Invitrogen™ H2DCFDA (H2-DCF, DCF)
Artikelnummer. 11560326
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11560326
Marke: Invitrogen™ D399
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Chemisch reduzierte Form von Fluorescein, das als Indikator für reaktive Sauerstoffarten in Zellen verwendet wird
Das zelldurchlässige 2',7'-Dichlordihydrofluorescein-Diacetat (H2DCFDA) (auch bekannt als dichlorfluores cin-Diacetat) weist reaktive Sauerstoffspezies (ROS) in Zellen nach, um z. B. die Generierung von reaktiven Sauerstoffzwischenprodukten in Neutrophilen und Makrophagen zu erkennen. Nach der Spaltung der Acetatgruppen durch intrazelluläre Esterasen und der Oxidation wird das nicht-fluoreszierende H2DCFDA in das stark fluoreszierende 2',7'-Dichlorfluorescein (DCF) umgewandelt.
  • Ex/Em: ∽492 – 495/517 – 527 nm
  • Produkt ist luftempfindlich und unter trockenem Argon oder Stickstoff zu lagern
  • Produkt kann zum Gebrauch in DMSO, DMF oder Ethanol gelöst werden
  • Indikator ist membrangängig
  • Die Fluoreszenz kann mit Durchflusszytometer, Fluorometer, Mikrotiterplatten-Reader oder Fluoreszenz-Mikroskop mit Anregungsquellen und Filtern für Fluoreszein überwacht werden
Weitere Produktinformationen finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch.
Apoptose, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 mg
Produkttyp ROS Indicator