Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Green (BODIPY™ FL Glibenclamide), for live-cell imaging
Für die Mikroskopie von lebenden Zellen
Marke: Invitrogen™ E34251
512.24 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Farbstoff ER-Tracker Green ist ein zellgängiges Färbemittel zur Anfärbung lebender Zellen und hochgradig selektiv für das endoplasmatische Retikulum (ER). Bei Färbung gemäß beiliegendem Protokoll bleibt das Färbungsmuster nach der Fixierung mit Formaldehyd teilweise erhalten. Dieses Färbemittel besteht aus dem grün fluoreszierenden BODIPY FL Farbstoff und Glibenclamid. Glibenclamid (Glyburid) bindet an die Sulfonylharnstoff-Rezeptoren der ATP-empfindlichen K+ Kanäle, die auf dem ER in großer Zahl vorhanden sind. Die pharmakologische Aktivität von Glibenclamid könnte die ER-Funktion beeinträchtigen. Die variable Expression der Sulfonylharnstoff-Rezeptoren in einigen spezialisierten Zelltypen kann zur Markierung außerhalb des ER führen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zelluläre Bildgebung, Endoplasmatisches Retikulum (ER), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
100 μg | |
BODIPY™, ER-Tracker™ | |
BODIPY Farbstoffe | |
Endoplasmatisches Retikulum |