Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Marke:  Invitrogen™ M22426
396.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12010156
  • 566.00 € / 1000 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Deep Red FM färbt Mitochondrien in lebenden Zellen und kann für die mitochondriale Lokalisierung verwendet werden. Der Farbstoff erhält sich sehr gut nach der Aldehydfixierung und auch nach darauffolgender Permeabilisierung mit Detergenzien. Abs/Em ∽644/665 nm. Spezielle Verpackung.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, Mitochondrienstruktur, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tiefrot
644⁄665
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Fluoreszent
MitoTracker™
Fluorescent Dye
Mitochondrien
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Special packaging
20 x 50 μg
MitoTracker Deep Red FM
Raumtemperatur
Farbstoff
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3011769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberM22426_LITL18 PROMO,M22426
Chargennummer2994070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberM22426_LITL18 PROMO,M22426
Chargennummer2942309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog NumberM22426_LITL18 PROMO,M22426
Chargennummer2916326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog NumberM22426_LITL18 PROMO,M22426
Chargennummer2892717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog NumberM22426_LITL18 PROMO,M22426
Name des Produkts
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling > 20 x 50 μg