Learn More
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation
Verlängerungskabel APH 305 10 m, zur Verlängerung von Verbindungskabel Typ 1 und 2
Marke: Miele Professional™ 7951450
59.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verlängerung des Anschlusskabels Typ 1 und 2.
Spezifikation
Prozess-/Betriebsdokumentation/Kommunikation | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation > Kabel 10 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur