Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN-Kit für Pflanzen- und Tiergewebe
Artikelnummer. 11461535 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
FastDNA™ SPIN-Kit für Pflanzen- und Tiergewebe; Anzahl der Reaktionen: 100 Aufreinigungen
Artikelnummer. 11461535
Marke: MP Biomedicals™ 116540800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
100 2.0 ml-Röhrchen Lysematrix D, 1/4 Zoll-Keramikkügelchen, 100 ml Bindungsmatrix, 12 ml konzentriertes SEWS-M, 25 ml DES, 90 ml CLS-VF, 25 ml PPS, 110 ml CLS-TC, je 100 SPIN-Module, je 100 Auffangröhrchen.
Benötigt
FastPrep™-Gerät oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge zur freien Drehung von 2,0 ml-Röhrchen, Mikrozentrifugenröhrchen (2,0 ml und 1,5 ml), Rotator oder Niedriggeschwindigkeitsvortex
FastDNA™ SPIN-Kit für Pflanzen- und Tiergewebe zur Isolierung von DNA aus Pflanzen- und Tiergewebe.
  • Produktübersicht: Das FastDNA™ SPIN Kit für Pflanzen- und Tiergewebe isoliert schnell und effizient hochwertige genomische DNA aus Pflanzen- und Tiergewebe mithilfe der Lysematrix D (1,4 mm-Keramikperlen) für die Zelllyse und einer Silika-basierten Zentrifugationsfiltermethode für den Aufreinigungsprozess.
  • Probentyp: Tiergewebe, Pflanzen, Kulturzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Isolierung von DNA aus pflanzlichen und tierischen Geweben
Enthält 100x 2 ml-Röhrchen mit Lysematrix D, 0,25 Zoll-Keramiksphären, 100 ml Bindungsmatrix, 12 ml konzentriertes SEWS-M, 25 ml DES, 90 ml CLS-VF, 25 ml PPS, 110 ml CLS-TC, 100x SPIN-Module, 100x Auffangröhrchen
Anzahl Reaktionen 100 Aufreinigungen
Produkttyp FastDNA-24-Kits
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FastDNA Green SPIN Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate, guanidium thioyanate
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.