Learn More
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation
Netzwerkkabel APH 407 für eine Anbindung an das Netzwerk, Länge 5 m (Typ 7).
Marke:  Miele Professional™ 7951480
47.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15470455
  • 54.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kabelkategorie Cat.6
  • Farbe: Transparent-Silber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Prozess-/Betriebsdokumentation/Kommunikation
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Name des Produkts
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation > Netzwerkkabel Typ 7