Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Injektordüse mit Kunststoffstütze
Marke: Miele Professional™ 3810330
38.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | |
2,5 x 110mm (Durchm. x L) |
Injektionsdüse | |
ID 110 | |
Kunststoffhalterung | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Injektordüse > Produkttyp: ID. 110
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur