missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Marke: Smeg™ LM40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Descrizione
- Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
- Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
- Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Specifica
Edelstahl | |
Standardinjektions-Jetrack | |
Laborglasspüler | |
Je 1 |
40 Artikel | |
Zum Waschen und Trocknen von Enghals-Glasgefäßen bis 490 mm Höhe, Kolben, Rundkolben und g | |
40 U4140 Hähne, ohne Trocknungssystemverbindung |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler > Kann verwendet werden mit:SMEG 60 cm-Unterlegscheibe
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto