Learn More
Micronova™ T-Mop™ Adapter
Flacher, großflächiger Mopp
Marke: Micronova™ QDT-18
153.90 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : T-Moppabdeckungen
Beschreibung
Die Micronova TMop™ Reinraum-Moppadapter wurden für die Verwendung mit den Moppaufsätzen der Serie TMop™ oder Slim-T™ entwickelt und lassen sich einfach auf die T-förmigen Mopprahmen aufstecken. Der quadratische Stangenrahmen aus Acetal ist für die Verwendung mit T-Mops mit ‘dickem Schwamm’ konzipiert, da er in den Schwamm greift. Die T-Mop™ Rahmen sind mit einem ACME-Gewinde für Kunststoffgriffe (QPT) oder einem Schnelltrennaufsatz für die Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie LSSU (QDT und QDST) erhältlich.
- T-förmige Moppadapter mit 180°-Drehgelenk
- Einfache Oberflächenreinigung in schwer zu reinigenden Ecken, engen Räumen und unterhalb von Geräten
- Effizient für Raumböden, Wände, Decken, weiche Wände und Geräteaußenflächen
- Der runde Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl 304 passt für alle TMop™ und Slim-T™ Moppaufsätze (QDT, QPT)
- Die quadratische Stange aus Azetal eignet sich am besten für Tmop™ Abdeckungen mit ‘dickem Schwamm’ (QDST)
- QP, ACME-Gewinde zur Befestigung an Micronova Kunststoffgriffen
- QD, Schnelltrennbefestigung für Edelstahlgriffe der Serie SSU
- Gute Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 in.) | |
18 in. | |
45,7 cm | |
2,5 cm | |
Chemikalien | |
1/Pckg. | |
T-Mop™ Reinraum-Mopp | |
Elektropolierter Edelstahl (304), Acetal |
Schnellkupplungsadapter | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1 in. | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048021-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | QDT-18 |
046854-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | QDT-18 |
047072-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | QDT-18 |
044173-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | QDT-18 |
042917-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/03/2024 | QDT-18 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %