Learn More
Micronova™ T-Mop™ Adapter
Artikelnummer. p-4015804 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Acetal, Elektropolierter Edelstahl (304), 304 elektropoliert, Acetal
Edelstahl
Elektropolierter Edelstahl (304), 304 elektropoliert, Acetal
Abmessungen:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 in.)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 in.)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 in.)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 in.)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 in.)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 in.)
Produkttyp:
Schnellkupplungsadapter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13107636
Marke: Micronova™ QDST10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flacher, großflächiger Mopp
Die Micronova TMop™ Reinraum-Moppadapter wurden für die Verwendung mit den Moppaufsätzen der Serie TMop™ oder Slim-T™ entwickelt und lassen sich einfach auf die T-förmigen Mopprahmen aufstecken. Der quadratische Stangenrahmen aus Acetal ist für die Verwendung mit T-Mops mit ‘dickem Schwamm’ konzipiert, da er in den Schwamm greift. Die T-Mop™ Rahmen sind mit einem ACME-Gewinde für Kunststoffgriffe (QPT) oder einem Schnelltrennaufsatz für die Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie LSSU (QDT und QDST) erhältlich.
  • T-förmige Moppadapter mit 180°-Drehgelenk
  • Einfache Oberflächenreinigung in schwer zu reinigenden Ecken, engen Räumen und unterhalb von Geräten
  • Effizient für Raumböden, Wände, Decken, weiche Wände und Geräteaußenflächen
  • Der runde Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl 304 passt für alle TMop™ und Slim-T™ Moppaufsätze (QDT, QPT)
  • Die quadratische Stange aus Azetal eignet sich am besten für Tmop™ Abdeckungen mit ‘dickem Schwamm’ (QDST)
  • QP, ACME-Gewinde zur Befestigung an Micronova Kunststoffgriffen
  • QD, Schnelltrennbefestigung für Edelstahlgriffe der Serie SSU
  • Gute Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 in.)
Produkttyp Schnellkupplungsadapter
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 25,4 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 1,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 1/Pckg.
Pflegeanleitungen Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Viereckiger 10 in.-T-Mop™
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material Acetal, Elektropolierter Edelstahl (304), 304 elektropoliert, Acetal